Learn More
2-Chlorophenethylalcohol, 98%
Codice prodotto. 10484205 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10484205 1 g Glass bottle 1g
10393522 5 g Glass bottle 5g
10038511 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10484205 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 186190010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 19819-95-5 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19819-95-5
Formula molecolare C8H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 156.61
Numero MDL MFCD00002888
InChI Key IWNHTCBFRSCBQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-chlorophenyl ethanol, 2-chlorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 2-chloro, 2-chlorophenethylalcohol, 2-2-chlorophenyl ethan-1-ol, o-chlorophenethyl alcohol, o-chlorophenethylic alcohol, o-chlorophenylmethylcarbinol, chlorobenzene-ethanol, 2-chlorobenzeneethanol
PubChem CID 88266
IUPAC Name 2-(2-chlorophenyl)ethanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCO)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorophenethylalcohol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
Colore Colorless
CAS max % 100.0
Densità 1.1900g/mL
Quantità 1 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5495 to 1.5515
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Gravità specifica 1.19
Formula lineare ClC6H4CH2CH2OH
Punti di ebollizione 84.0°C to 85.0°C (3.0 mmHg)
Peso formulazione 156.61
Percent Purity 98%