Learn More
2-Chlorophenol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10072250
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Can
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
95-57-8
C6H5ClO
128.56
MFCD00002159
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
7245
CHEBI:47083
2-chlorophenol
C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
95-57-8
C6H5ClO
128.56
MFCD00002159
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
7245
CHEBI:47083
2-chlorophenol
C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Chlorophenol
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 8.0°C
Densità 1.2620g/mL
Punti di ebollizione 173.0°C to 175.0°C
Punto d'infiammabilità 63°C
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare ClC6H4OH
Indice di rifrazione 1.5580 to 1.5600
Quantità 100 g
Beilstein 06,183
Indice di Merck 15,2157
Gravità specifica 1.262
Informazioni di solubilità Solubility in water: 28.5g/l (20°C). Other solubilities: freely soluble in solutions of sodium hydroxide,, alcohol and ether, soluble in aromatic solvents
Viscosità 4.11 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 128.56
Percent Purity 98+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chlorophenol
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Mention de danger
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/