Learn More
2-Chlorophenol, 98+%
Codice prodotto. 10635632 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Can
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10635632 500 g Bottiglia in vetro 500g
10722231 5 g Bottiglia in vetro 5g
10072250 100 g Bottiglia in vetro 100g
10239603 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
11954681 10 kg Plastic Can 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10635632 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180995000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-57-8 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-57-8
Formula molecolare C6H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 128.56
Numero MDL MFCD00002159
InChI Key ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
PubChem CID 7245
ChEBI CHEBI:47083
IUPAC Name 2-chlorophenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorophenol
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 8.0°C
Densità 1.2620g/mL
Punti di ebollizione 173.0°C to 175.0°C
Punto d'infiammabilità 63°C
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4OH
Indice di rifrazione 1.5580 to 1.5600
Quantità 500 g
Beilstein 06,183
Indice di Merck 15,2157
Gravità specifica 1.262
Informazioni di solubilità Solubility in water: 28.5g/l (20°C). Other solubilities: freely soluble in solutions of sodium hydroxide,, alcohol and ether, soluble in aromatic solvents
Viscosità 4.11 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 128.56
Percent Purity 98+%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium nitrite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.