Learn More
2-Chlorophenol, 99%
Codice prodotto. 11474063
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11474063 250 g 250g
11464063 1000 g 1000g
11484063 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11474063 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10311.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 95-57-8 | C6H5ClO | 128.555 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-57-8
Formula molecolare C6H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 128.555
Numero MDL MFCD00002159
InChI Key ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
PubChem CID 7245
ChEBI CHEBI:47083
IUPAC Name 2-chlorophenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorophenol
Punto di fusione 7°C to 8°C
Densità 1.26
Punti di ebollizione 175°C to 176°C
Punto d'infiammabilità 63°C (145°F)
Odore Phenol-like
Indice di rifrazione 1.559
Quantità 250 g
Numero UN UN2021
Beilstein 1905114
Indice di Merck 14,2154
Peso formulazione 128.56
Percent Purity 99%