Learn More
2-Chlorophenol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 12337213 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
500 ml, flacone in vetro rivestito in plastica
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
12337213 500 ml, flacone in vetro rivestito in plastica
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12337213 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/5040/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 95-57-8
Punto di fusione 8°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 173°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C6H5ClO
Numero MDL 2159
Quantità 500 mL
Peso formulazione 128.56g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chlorophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.