Learn More
2-Chlorophenoxyacetic acid, 98+%
Codice prodotto. 11324374
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11324374 100 g 100g
11314374 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11324374 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00926.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 614-61-9 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 614-61-9
Formula molecolare C8H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 186.59
Numero MDL MFCD00004298
InChI Key OPQYFNRLWBWCST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorophenoxyacetic acid, 2-chlorophenoxy acetic acid, o-chlorophenoxyacetic acid, 2-2-chlorophenoxy acetic acid, acetic acid, 2-chlorophenoxy, acide o-chlorophenoxyacetique, acetic acid, o-chlorophenoxy, unii-x2512m5l7q, acetic acid, chlorophenoxy
PubChem CID 11969
IUPAC Name 2-(2-chlorophenoxy)acetic acid
SMILES OC(=O)COC1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorophenoxyacetic acid
Punto di fusione 147°C to 152°C
Quantità 100 g
Beilstein 1103151
Peso formulazione 186.59
Percent Purity ≥98%