Learn More
2-Chlorophenyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 11493767
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493767 25 g 25g
11483767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11493767 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18238.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2740-81-0 | C7H4ClNS | 169.626 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2740-81-0
Formula molecolare C7H4ClNS
Molecular Weight (g/mol) 169.626
Numero MDL MFCD00004801
InChI Key DASSPOJBUMBXLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorophenyl isothiocyanate, 2-chlorophenylisothiocyanate, benzene, 1-chloro-2-isothiocyanato, benzene, chloroisothiocyanato, 1-chloro-2-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid 2-chlorophenyl ester, 2-chlorobenzenisothiocyanate, acmc-1ccw5, o-chlorophenylisothiocyanate, o-chlorophenyl isothiocyanate
PubChem CID 123171
IUPAC Name 1-chloro-2-isothiocyanatobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorophenyl isothiocyanate
Densità 1.287
Quantità 25 g
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.6608
Numero UN UN2922
Beilstein 2081473
Punti di ebollizione 260°C to 262°C
Peso formulazione 169.64
Percent Purity 97%