Learn More
(2-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10536863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10536863 1 g Amber Glass Bottle 1g
10441504 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10536863 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07829DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 77421-13-7
Formula molecolare C7H6Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 225.08
Numero MDL MFCD04116369
InChI Key CHPZYFXSICSCNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 2-chlorophenyl methyl sulfone, pubchem5500, acmc-1bfc0, 2-chlorobenzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-phenyl methanesulfonyl chloride, 2-chlorophenyl methane-sulfonyl chloride
PubChem CID 2757801
IUPAC Name (2-chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
SMILES ClC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Quantità 1 g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Peso formulazione 225.09
Percent Purity 97%