Learn More
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate, 98+%
Codice prodotto. 11490423
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490423 25 g 25g
11480423 5 g 5g
11400433 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490423 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11505.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 15074-54-1 | C6H4Cl3O2P | 245.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15074-54-1
Formula molecolare C6H4Cl3O2P
Molecular Weight (g/mol) 245.42
Numero MDL MFCD00009704
InChI Key VLDPXPPHXDGHEW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorophenyl phosphorodichloridate, 2-chlorophenyl dichlorophosphate, o-chlorophenyl dichlorophosphate, phosphorodichloridic acid, 2-chlorophenyl ester, o-chlorophenyl phosphorodichloridate, 2-chlorophenyl phosphoric acid dichloride, 2-chlorophenyl chlorophosphonochloridate, acmc-20anxn, o-chlorophenylphosphonyl dichloride, 2-chlorophenyl dichloridophosphate #
PubChem CID 84775
IUPAC Name 1-chloro-2-dichlorophosphoryloxybenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OP(=O)(Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Densità 1.491
Punti di ebollizione 82°C to 84°C (0.4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 105°C (221°F)
Indice di rifrazione 1.538
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 911009
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 245.43
Percent Purity ≥98%