Learn More
(2-Chlorophenyl)trichlormethane, Mikromol™
Codice prodotto. 17983776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17983776 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17983776 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0015.08
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2-Chlorophenyl)trichlormethane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico alpha,alpha,alpha-2-Tetrachlorotoluene
CAS 2136-89-2
Nomi componenti o analita alpha,alpha,alpha-2-Tetrachlorotoluene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H4 Cl4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo (2-Chlorophenyl)trichlormethane
InChI Formula InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
SMILES Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name 1-chloro-2-(trichloromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 229.92
Quantità 100 mg
Peso formulazione 227.9067 g/mol