Learn More
2-Chlorophenylacetonitrile, 98+%
Codice prodotto. 11434574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434574 50 g 50g
11424574 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11434574 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13176.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2856-63-5 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2856-63-5
Formula molecolare C8H6ClN
Molecular Weight (g/mol) 151.593
Numero MDL MFCD00001898
InChI Key MRDUURPIPLIGQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorobenzyl cyanide, 2-chlorophenylacetonitrile, 2-2-chlorophenyl acetonitrile, o-chlorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-chloro, 2-chlorobenzeneacetonitrile, 2-chlorobenzylcyanide, 2-chlorophenyl acetonitrile, o-chlorophenyl acetonitrile, acetonitrile, o-chlorophenyl
PubChem CID 76112
IUPAC Name 2-(2-chlorophenyl)acetonitrile
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC#N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorophenylacetonitrile
Punto di fusione 21°C to 24°C
Punti di ebollizione 240°C to 242°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.544
Quantità 50 g
Numero UN UN3439
Beilstein 2043683
Peso formulazione 151.6
Percent Purity ≥98%