Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-chlorophenylacetyl chloride |
| CAS min. % | 96.0 |
| Colore | Yellow |
| CAS max % | 100.0 |
| Densità | 1.3100g/mL |
| Quantità | 25 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Indice di rifrazione | 1.5480 to 1.55 |
| Vedi altri risultati |