Learn More
2-chlorophenylacetylene, 98%
Codice prodotto. 10656620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10656620 1 g 1g
10169389 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10656620 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434750010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 873-31-4 | C8H5Cl | 136.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873-31-4
Formula molecolare C8H5Cl
Molecular Weight (g/mol) 136.58
Numero MDL MFCD00269951
InChI Key DGLHLIWXYSGYBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorophenylacetylene, 2'-chlorophenyl acetylene, 1-chloro-2-ethynyl-benzene, benzene, 1-chloro-2-ethynyl, 1-chlor-2-ethinylbenzol, o-chlorphenylacetylen, o-chlorophenylacetylene, pubchem2550, 2-chlorophenyl acetylene, 2;-chlorophenylacetylene
PubChem CID 585995
IUPAC Name 1-chloro-2-ethynylbenzene
SMILES C#CC1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-chlorophenylacetylene
CAS min. % 97.5
Colore Colorless to Yellow
CAS max % 100.0
Quantità 1 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Punti di ebollizione 82°C (16.0 hPa)
Peso formulazione 136.58
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chlorophenylacetylene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.