Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chlorophenylboronic acid |
| Punto di fusione | 94.0°C to 95.0°C |
| CAS min. % | 96.0 |
| Colore | White |
| CAS max % | 100.0 |
| Quantità | 1 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Forma fisica | Polvere cristallina |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Vedi altri risultati |