Learn More
2-Chlorophenylboronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30359450
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359450 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30359450 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC376510500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorophenylboronic Acid
CAS 3900-89-8
Formula molecolare C6H6BClO2
Quantità 500 mg
Sinonimo (o-Chlorophenyl)boronic Acid, 2-Chlorobenzeneboronic Acid, 2-Chlorophenylboronic Acid, (2-Chlorophenyl)-boronic Acid, o-Chloro-benzeneboronic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
SMILES OB(O)c1ccccc1Cl
IUPAC Name (2-chlorophenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 156.37
Peso formulazione 156.0149