Learn More
2-Chlorophenylboronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30354196
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30354196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30354196 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37651025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorophenylboronic Acid
CAS 3900-89-8
Formula molecolare C6H6BClO2
Quantità 25 g
Sinonimo (o-Chlorophenyl)boronic Acid, 2-Chlorobenzeneboronic Acid, 2-Chlorophenylboronic Acid, (2-Chlorophenyl)-boronic Acid, o-Chloro-benzeneboronic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
SMILES OB(O)c1ccccc1Cl
IUPAC Name (2-chlorophenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 156.37
Peso formulazione 156.0149