Learn More
2-Chloropropanoic Acid 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloropropanoic Acid 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl Ester |
| CAS | 1043932-31-5 |
| Formula molecolare | C9H9ClO3S |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl 2-chloropropanoate (ACI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9ClO3S/c1-5(10)9(11)13-8-6(2)12-4-3-7(8)14/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | S=C1C(OC(C(C)Cl)=O)=C(C)OC=C1 |
| IUPAC Name | 2-methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl 2-chloropropanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 232.68 |
| Peso formulazione | 232 |