Learn More
2-Chloropropanoic Acid 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl Ester, TRC
Codice prodotto. 30348924
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30348924 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348924 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37780510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloropropanoic Acid 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl Ester
CAS 1043932-31-5
Formula molecolare C9H9ClO3S
Quantità 10 mg
Sinonimo 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl 2-chloropropanoate (ACI)
InChI Formula InChI=1S/C9H9ClO3S/c1-5(10)9(11)13-8-6(2)12-4-3-7(8)14/h3-5H,1-2H3
SMILES S=C1C(OC(C(C)Cl)=O)=C(C)OC=C1
IUPAC Name 2-methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl 2-chloropropanoate
Molecular Weight (g/mol) 232.68
Peso formulazione 232