Learn More
2-Chloropropanoic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloropropanoic acid |
| CAS | 598-78-7 |
| Formula molecolare | C3H5ClO2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-Chloropropionic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | CC(Cl)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-chloropropanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 108.52 |
| Peso formulazione | 107.9978 |