Learn More
2-Chloropropionyl chloride, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 295161000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7623-09-8 Peso : 0.13000kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : II
Quantità 100mL
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10023450
  • 75.75€ / 100mL
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
7623-09-8
126.97
JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N
111019
CC(C(=O)Cl)Cl
C3H4Cl2O
MFCD00000862
2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
2-chloropropanoyl chloride
Specifica
2-Chloropropionyl chloride
34°C
Glass bottle
1.3
Colorless to Yellow
100mL
7623-09-8
100.0
C3H4Cl2O
MFCD00000862
2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N
2-chloropropanoyl chloride
111019
Liquid
1.3000g/mL
Authentic
1.4390 to 1.4410
109.0°C to 111.0°C
-71.0°C
95%
94.0
94% min. (GC)
CH3CH(Cl)COCl
02, 248
Solubility in water: reacts
CC(C(=O)Cl)Cl
126.97
126.97
95%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 2-Chloropropionyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
SDS Documenti
Certificati