Learn More
2-Chloropropionyl chloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-91370
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
7623-09-8
C3H4Cl2O
126.97
MFCD00000862
JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N
2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
111019
2-chloropropanoyl chloride
CC(C(=O)Cl)Cl
7623-09-8
C3H4Cl2O
126.97
MFCD00000862
JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N
2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
111019
2-chloropropanoyl chloride
CC(C(=O)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Chloropropionyl chloride
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -71.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3000g/mL
Punti di ebollizione 109.0°C to 111.0°C
Punto d'infiammabilità 34°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3CH(Cl)COCl
Indice di rifrazione 1.4390 to 1.4410
Quantità 25 mL
Beilstein 02, 248
Gravità specifica 1.3
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 126.97
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloropropionyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.