Learn More
2-Chloropropionyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30357860
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30357860 10 g 10g
30349260 50 g 50g
30350103 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30357860 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC38047010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7623-09-8
Formula molecolare C3H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 126.97
Sinonimo (±)-2-Chloropropionyl Chloride, 2-Chloro-2-methylacetyl Chloride, 2-Chloropropanoyl Chloride, alpha-Chloropropanoyl Chloride, alpha-Chloropropionic Acid Chloride, alpha-Chloropropionyl Chloride, alpha-Methylchloroacetyl Chloride
IUPAC Name 2-chloropropanoyl chloride
SMILES CC(Cl)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloropropionyl Chloride
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C3H4Cl2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
Peso formulazione 125.9639