Learn More
2-Chloropyridine-3-carbonitrile (2-Chloronicotinonitrile), Mikromol™
Codice prodotto. 30050951
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050951 25 mg 25mg
30049945 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050951 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1005.110025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chloropyridine-3-carbonitrile (2-Chloronicotinonitrile)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-3-cyanopyridine
CAS 6602-54-6
Nomi componenti o analita 2-Chloro-3-cyanopyridine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H3 Cl N2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, Nicotinonitrile, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloronicotinonitrile, 3-Cyano-2-chloropyridine, NSC 73287
InChI Formula InChI=1S/C6H3ClN2/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6/h1-3H
SMILES Clc1ncccc1C#N
IUPAC Name 2-chloropyridine-3-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 138.55
Quantità 25 mg
Peso formulazione 137.9985 g/mol