Learn More
2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 454220050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 458532-84-8 Peso : 0.01000kg
Quantità 5g
Codice prodotto. 15259906
  • 797.00€ / 5g
Spedizione stimata
24-07-2020
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
458532-84-8
239.51
2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem16684
2-chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
C11H15BClNO2
UUEQDBHKMOFLDP-UHFFFAOYSA-N
5103408
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=NC=C2)Cl
Specifica
2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester
63.5°C to 66.0°C
458532-84-8
C11H15BClNO2
UUEQDBHKMOFLDP-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
5103408
97%
Authentic
5g
96% min. (GC)
2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem16684
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=NC=C2)Cl
239.51
239.51
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.