Learn More
2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11444530
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11444530 5 g 5g
11434530 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11444530 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50098.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 101066-61-9 | C6H4ClNO | 141.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101066-61-9
Formula molecolare C6H4ClNO
Molecular Weight (g/mol) 141.55
Numero MDL MFCD06651557
InChI Key UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehyde
PubChem CID 2762994
IUPAC Name 2-chloropyridine-4-carbaldehyde
SMILES ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
Punto di fusione 46°C to 49°C
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 141.56
Percent Purity 97%