Learn More
2-Chloropyridine-4-carboxamide, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11414340
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11414340
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H25769.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100859-84-5
Formula molecolare C6H5ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 156.569
Numero MDL MFCD00221401
InChI Key DEMJOLRJLACBRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloroisonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-chloro, 2-chloro-isonicotinamide, pubchem16074, acmc-1bpcq, 2-chloro-4-pyridinecarboxamide, 4-pyridinecarboxamide,2-chloro
PubChem CID 2800022
IUPAC Name 2-chloropyridine-4-carboxamide
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloropyridine-4-carboxamide
Punto di fusione 201°C to 203°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 156.57
Percent Purity ≥98%