Learn More
2-Chloropyridine-d4, CDN
Codice prodotto. 30326559
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.25 g
Dimensione della confezione:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326559 0.25 g 0.25g
30324582 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30326559 Fornitore CDN N. del fornitore CDND62130.25G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloropyridine-d4
CAS 1001003-94-6
Formula molecolare C5 2H4 Cl N
Quantità 0.25 g
InChI Formula InChI=1 S/C5H4ClN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1nc(Cl)c([2 H])c([2 H])c1[2 H]
IUPAC Name 2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriopyridine
Molecular Weight (g/mol) 117.57
Peso formulazione 117.0283 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity