Learn More
2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10492254
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10492254 1 g Amber Glass Bottle 1g
10285604 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10492254 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08498DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 149849-92-3
Formula molecolare C5H3ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 158.541
Numero MDL MFCD06739041
InChI Key YMDSUQSBJRDYLI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloropyrimidine-4-carboxylicacid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro, 4-carboxy-2-chloropyrimidine, 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid, pubchem21879, acmc-209d3c, ksc497g7f, 2-chloropyrimidin-4-carboxylic acid, 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylicacid
PubChem CID 22135751
IUPAC Name 2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid
SMILES C1=CN=C(N=C1C(=O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 158.54
Percent Purity 97%