Learn More
2-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11956541 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11956541 5 g Bottiglia in vetro 5g
11946541 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11956541 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 438450050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 933702-55-7 | C5H3ClN2O | 142.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 933702-55-7
Formula molecolare C5H3ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 142.54
Numero MDL MFCD10696891
InChI Key LJYQVOPFBNMTKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde, 2-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, pubchem23896, 2-chloro-5-formyl pyrimidine, chloropyrimidine-5-carbaldehyde, 2-chloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-chloranylpyrimidine-5-carbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-chloro
PubChem CID 21698350
IUPAC Name 2-chloropyrimidine-5-carbaldehyde
SMILES ClC1=NC=C(C=O)C=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 113°C to 118°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 142.55
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.