Learn More
2-chloropyrimidine-5-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11996531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11996531 1 g Bottiglia in vetro 1g
11986531 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11996531 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429470010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-04-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 374068-01-6 | C5H3ClN2O2 | 158.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 374068-01-6
Formula molecolare C5H3ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 158.54
Numero MDL MFCD06739036
InChI Key DUCXUPKLVVSJKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-chloro-5-carboxypyrimidine, 5-carboxy-2-chloropyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-chloro, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloropyrimidine-5-carboxylicacid, acmc-1aig3, 2-chloropyrimidine 5-carboxylic acid, 2-chloro-5-pyrimidine carboxylic acid
PubChem CID 11094906
IUPAC Name 2-chloropyrimidine-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 125.0°C to 127.5°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 158.54
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.