Learn More
2-chloropyrimidine-5-sulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10892261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10892261 1 g Bottiglia in vetro 1g
10656660 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10892261 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429630010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 98026-88-1 | C4H2Cl2N2O2S | 213.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98026-88-1
Formula molecolare C4H2Cl2N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 213.03
Numero MDL MFCD06657208
InChI Key DMAOAJYJIATWJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-pyrimidine-5-sulfonyl chloride, 2-chloropyrimidine-5-sulfonylchloride, 2-chloro-5-pyrimidinesulfonyl chloride, 5-pyrimidinesulfonyl chloride, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine-5-sulfonylchloride
PubChem CID 43244366
IUPAC Name 2-chloropyrimidine-5-sulfonyl chloride
SMILES ClC1=NC=C(C=N1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloropyrimidine-5-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 64.0°C to 67.0°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 213.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloropyrimidine-5-sulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.