Learn More
2-Chloropyrimidine, 98%
Codice prodotto. 11408356
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11408356 100 g 100g
11309639 10 g 10g
11498346 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11408356 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15394.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1722-12-9 | C4H3ClN2 | 114.53 g/mol
2-Chloropyrimidine is a useful reagent in the preparation of antivirals and other biologically active compounds. It was used in the synthesis of 4?-(1,1?-(5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2?-bipyrimidine]-4,6-diyl)bis(1H-pyrazol-3,1-diyl)) dianiline fluorescent dye, biosensor for protein assay, 2-amino-4-heteroarylpyrimidines, cis- and trans-octahydropyrrolo[2,3]pyridine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Chloropyrimidine is a useful reagent in the preparation of antivirals and other biologically active compounds. It was used in the synthesis of 4′-(1,1′-(5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2′-bipyrimidine]-4,6-diyl)bis(1H-pyrazol-3,1-diyl)) dianiline fluorescent dye, biosensor for protein assay, 2-amino-4-heteroarylpyrimidines, cis- and trans-octahydropyrrolo[2,3]pyridine derivatives.
Solubility
Slightly soluble in water. 33.3 mg soluble in 1 mL of alcohol.
Notes
Moisture sensitive. Store under inert gas. Store away from moisture, oxidizing agents. Store in refrigerator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1722-12-9
Formula molecolare C4H3ClN2
Molecular Weight (g/mol) 114.53
Numero MDL MFCD00006060
InChI Key UNCQVRBWJWWJBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrimidine, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine, chloropyrimidine, 2-chloro pyrimidine, 2-chloro-1,3-diazine, 2-chlorpyrimidin, 2-chloro-pyrimindine, 2chloropyrimidine, chloro-pyrimidine, 2-chloropyrimidin
PubChem CID 74404
IUPAC Name 2-chloropyrimidine
SMILES ClC1=NC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloropyrimidine
Punto di fusione 64°C to 67°C
Punti di ebollizione 75°C to 76°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Quantità 100 g
Numero UN UN2811
Beilstein 107171
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water. 33.3 mg soluble in 1 mL of alcohol.
Peso formulazione 114.54
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloropyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloropyrimidine