Learn More
2-Chloropyrimidine, 98+%
Codice prodotto. 11946521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11946521 250 g Glass Bottle 250g
10497390 10 g Bottiglia in vetro 10g
10174200 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11946521 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 185842500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 1722-12-9 | C4H3ClN2 | 114.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1722-12-9
Formula molecolare C4H3ClN2
Molecular Weight (g/mol) 114.53
Numero MDL MFCD00006060
InChI Key UNCQVRBWJWWJBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrimidine, 2-chloro, 2-chloro-pyrimidine, chloropyrimidine, 2-chloro pyrimidine, 2-chloro-1,3-diazine, 2-chlorpyrimidin, 2-chloro-pyrimindine, 2chloropyrimidine, chloro-pyrimidine, 2-chloropyrimidin
PubChem CID 74404
IUPAC Name 2-chloropyrimidine
SMILES ClC1=NC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloropyrimidine
Punto di fusione 62.0°C to 66.0°C
Colore Orange to Yellow
Punti di ebollizione 75.0°C to 76.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 250 g
Peso formulazione 114.53
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloropyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.