Learn More
2-Chloropyrimidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloropyrimidine |
| CAS | 1722-12-9 |
| Formula molecolare | C4H3ClN2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2-Chloro-1,3-pyrimidine, NSC 43544, Pyrimidin-2-yl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H3ClN2/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1ncccn1 |
| IUPAC Name | 2-chloropyrimidine |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.53 |
| Peso formulazione | 113.9985 |