Learn More
2-Chloroquinoline-3-carboxaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11466240
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11466240 10 g 10g
11456240 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11466240 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27133.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 73568-25-9 | C10H6ClNO | 191.614 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73568-25-9
Formula molecolare C10H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 191.614
Numero MDL MFCD00130079
InChI Key SDKQWXCBSNMYBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro-3-quinoline carboxaldehyde, 2-chloro-quinoline-3-carbaldehyde, 2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro, 2-chloro-3-quinolinecarbaldehyde, acmc-209or9, 2-chloro-3-formylquinoline, ksc494c9n, 2-chloroquinolin-3-carbaldehyde
PubChem CID 690958
IUPAC Name 2-chloroquinoline-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Punto di fusione 148°C to 150°C
Quantità 10 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 191.62
Percent Purity 98%