Learn More
2-Chlorothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10635032 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10635032 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10489260 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10635032 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168260250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 96-43-5
Formula molecolare C4H3ClS
Molecular Weight (g/mol) 118.58
Numero MDL MFCD00005421
InChI Key GSFNQBFZFXUTBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thienyl chloride, thiophene, 2-chloro, 2-chloro thiophene, 2-chlorthiophen, chlorothiophene, thienyl chloride, 5-chlorothiophene, thiophene, chloro, sfpdadhhryszzp@, pubchem7376
PubChem CID 7299
IUPAC Name 2-chlorothiophene
SMILES C1=CSC(=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorothiophene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -71.9°C
Colore Colorless to Brown
Densità 1.2800g/mL
Punti di ebollizione 127.0°C to 129.0°C
Punto d'infiammabilità 22°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5470 to 1.5490
Quantità 25 mL
Beilstein 17, 32
Gravità specifica 1.28
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, slightly soluble in chloroform
Peso formulazione 118.58
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chlorothiophene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.