Learn More
2-Chlorothiophene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chlorothiophene |
| CAS | 96-43-5 |
| Formula molecolare | C4 H3 Cl S |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 2-Chlorothiophene, 2-Thienyl chloride, NSC 8747 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H3ClS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1cccs1 |
| IUPAC Name | 2-chlorothiophene |
| Molecular Weight (g/mol) | 118.58 |
| Peso formulazione | 117.9644 |