Learn More
2-Chlorothiophenol, 98%
Codice prodotto. 11389629
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11389629 5 g 5g
11399629 25 g 25g
11459862 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11389629 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12014.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6320-03-2 | C6H5ClS | 144.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6320-03-2
Formula molecolare C6H5ClS
Molecular Weight (g/mol) 144.62
Numero MDL MFCD00004830
InChI Key PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
PubChem CID 80599
IUPAC Name 2-chlorobenzenethiol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorothiophenol
Densità 1.277
Punti di ebollizione 108°C to 110°C (30 mmHg)
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Indice di rifrazione 1.604
Quantità 5 g
Numero UN UN1760
Beilstein 1209665
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 144.62
Percent Purity 98%