Learn More
2-Chlorothioxanthone, TRC
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one |
| CAS | 86-39-5 |
| Formula molecolare | C13 H7 Cl O S |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, Chlorprothixene Hydrochloride Imp. E (EP), 2-Chlorothioxanthone, 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one (ACI), Thioxanthen-9-one, 2-chloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2-Chlorothiaxanthone, 2-Chlorothioxanthen-9-one, 2-Chlorothioxanthone, CTX, Gencure CTX, Kayacure CTX, Kayacure DETA-S, Nisso Cure CTX, Omnirad CTX, Quantacure CTX, Sandoray 1050, Speedcure CTX, UCI 100 |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H |
| SMILES | Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC Name | 2-chlorothioxanthen-9-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 246.71 |
| Peso formulazione | 245.9906 |