Learn More
2-Chlorotoluene, 98%
Codice prodotto. 11379629
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11379629 100 g 100g
11425627 250 g 250g
11415627 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11379629 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23596.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-49-8 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
2-Chlorotoluene is used for permanganate oxidation to give o-chlorobenzoic acid. It is used in the preparation of 3-chloro-4-methylcatechol and 4-chloro-3-methylcatechol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Chlorotoluene is used for permanganate oxidation to give o-chlorobenzoic acid. It is used in the preparation of 3-chloro-4-methylcatechol and 4-chloro-3-methylcatechol.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible materials are oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-49-8
Formula molecolare C7H7Cl
Molecular Weight (g/mol) 126.58
Numero MDL MFCD00000562
InChI Key IBSQPLPBRSHTTG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorotoluene, o-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-methyl, o-tolyl chloride, ortho-chlorotoluene, toluene, o-chloro, 2-methylchlorobenzene, halso 99, 2-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-2-chlorobenzene
PubChem CID 7238
IUPAC Name 1-chloro-2-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorotoluene
Punto di fusione -36°C
Densità 1.082
Quantità 100 g
Indice di rifrazione 1.525
Numero UN UN2238
Beilstein 1904175
Indice di Merck 14,2171
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 126.59
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chlorotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Chlorotoluene