Learn More
2-Chlorotoluene, 98%
Codice prodotto. 10770775 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10770775 2.5 L Glass bottle 2.50L
10646732 5 mL Glass bottle 5mL
10477920 500 mL Glass bottle 500mL
10646542 1 L Glass bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10770775 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 150200025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 95-49-8 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-49-8
Formula molecolare C7H7Cl
Molecular Weight (g/mol) 126.58
Numero MDL MFCD00000562
InChI Key IBSQPLPBRSHTTG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorotoluene, o-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-methyl, o-tolyl chloride, ortho-chlorotoluene, toluene, o-chloro, 2-methylchlorobenzene, halso 99, 2-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-2-chlorobenzene
PubChem CID 7238
IUPAC Name 1-chloro-2-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorotoluene
Punto di fusione -36.0°C
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Densità 1.0800g/mL
Quantità 2.5 L
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5240 to 1.5260
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Gravità specifica 1.08
Formula lineare CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 290
Indice di Merck 15, 2175
Punti di ebollizione 157.0°C to 159.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, benzene, chlroform and, ether
Peso formulazione 126.59
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chlorotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.