Learn More
2-Chlorotoluene, TRC
Codice prodotto. 30354847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30354847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30354847 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3824635G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorotoluene
CAS 95-49-8
Formula molecolare C7 H7 Cl
Quantità 5 g
Sinonimo Toluene, o-chloro- (8CI), 1-Chloro-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-methylbenzene, 2-Chlorotoluene, 2-Methyl-1-chlorobenzene, 2-Methylchlorobenzene, 2-Methylphenyl chloride, 2-Tolyl chloride, NSC 8766, o-Chlorotoluene, o-Methylchlorobenzene, o-Tolyl chloride
InChI Formula InChI=1S/C7H7Cl/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccccc1Cl
IUPAC Name 1-chloro-2-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 126.58
Peso formulazione 126.0236