Learn More
2-(chroman-4-yl)acetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30365899
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365899 10 mg 10mg
30352362 5 mg -
30356466 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30365899 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC61173310MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5655-26-5
Formula molecolare C11H12O3
Molecular Weight (g/mol) 192.21
IUPAC Name 2-(3,4-dihydro-2H-chromen-4-yl)acetic acid
SMILES OC(=O)CC1CCOc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(chroman-4-yl)acetic Acid
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H12O3/c12-11(13)7-8-5-6-14-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,8H,5-7H2,(H,12,13)
Peso formulazione 192.0786