missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Cyano-1,3-dimethylguanidine, Mikromol™

Codice prodotto. 30051559
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30051559 25 mg 25mg
30050853 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30051559 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0020.150025

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Cyano-1,3-dimethylguanidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine
CAS 31857-31-5
Nomi componenti o analita 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H8 N4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Cimetidine Hydrochloride Imp. G (EP), Cimetidine Imp. G (EP), 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine, Cimetidine Hydrochloride Impurity G, Cimetidine Impurity G, Cimetidine Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C4H8N4/c1-6-4(7-2)8-3-5/h1-2H3,(H2,6,7,8)
SMILES CNC(=NC#N)NC
IUPAC Name 2-cyano-1,3-dimethylguanidine
Molecular Weight (g/mol) 112.13
Quantità 25 mg
Peso formulazione 112.0749 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.