Learn More
2-Cyano-3-fluoropyridine, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11484330
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484330 5 g 5g
11474330 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11484330 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25767.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 97509-75-6 | Molecular Formula: C6H3FN2 | Molecular Weight: 122.102 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97509-75-6
Formula molecolare C6H3FN2
Molecular Weight (g/mol) 122.102
Numero MDL MFCD06797501
InChI Key VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyano-3-fluoropyridine, 3-fluoropicolinonitrile, 3-fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro-2-cyanopyridine, 3-fluoro-2-pyridinenitrile, 3-fluoro-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro, fluorocyanopyridine, pubchem16434, acmc-209s8i
PubChem CID 7060408
IUPAC Name 3-fluoropyridine-2-carbonitrile
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C#N)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyano-3-fluoropyridine
Punto di fusione 27°C to 30°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 122.1
Percent Purity ≥97%