Learn More
2-Cyano-3-methoxybenzeneboronic acid, 95%
Codice prodotto. 15488438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15488438 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15488438 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61856.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1164100-84-8 | C8H8BNO3 | 176.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyano-3-methoxybenzeneboronic acid
CAS 1164100-84-8
Formula molecolare C8H8BNO3
Numero MDL MFCD10696671
Quantità 100 mg
Sinonimo 2-cyano-3-methoxyphenyl boronic acid, acmc-2099sp, 2-cyano-3-methoxyphenyl boronicacid
InChI Key GRHINHWGIHWEPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(B(O)O)=C1C#N
IUPAC Name (2-cyano-3-methoxyphenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 176.97
PubChem CID 53216734
Peso formulazione 176.97
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid