Learn More
2-Cyano-4'-methylbiphenyl, 98+%
Codice prodotto. 11479167
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479167 25 g 25g
11469167 5 g 5g
11369629 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479167 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21273.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 114772-53-1 | C14H11N | 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 114772-53-1
Formula molecolare C14H11N
Molecular Weight (g/mol) 193.25
Numero MDL MFCD00151805
InChI Key ZGQVZLSNEBEHFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyano-4'-methylbiphenyl, 4'-methyl-2-cyanobiphenyl, 4'-methylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-methylbiphenyl, 2-p-tolyl benzonitrile, 2-4-methylphenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-methyl biphenyl, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, unii-o417ti15ta, 4'-methyl-2-cyano diphenyl
PubChem CID 145512
IUPAC Name 2-(4-methylphenyl)benzonitrile
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Punto di fusione 49°C to 53°C
Densità 1.17
Punti di ebollizione >320°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Beilstein 3605954
Peso formulazione 193.26
Percent Purity ≥98%