Learn More
2-Cyano-5-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10482213
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10482213 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10202842 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10482213 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00753CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-10-2026
Identificatori chimici
CAS 197960-31-9
Formula molecolare C8H6ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 215.65
Numero MDL MFCD03659720
InChI Key ZFQDREVAYVNITB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenesulfonylchloride, 2-cyano-5-methyl, 2-cyano-5-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-cyano-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-4-cyanotoluene, 2-cyano-5-methylbenzenesulfonylchloride, 2-chlorosulphonyl-4-methylbenzonitrile, 2-cyano-5-methylbenzene-sulfonyl chloride, 2-cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride, 2-cyano-5-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chlorosulfonyl-4-methylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 2779837
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C#N)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyano-5-methylbenzenesulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 2-cyano-5-methylbenzenesulfonyl chloride
Peso formulazione 215.66
Percent Purity 97%