Learn More
2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole, TRC
Codice prodotto. 30356193
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30356193 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30356193 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9983851G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole
CAS 939-69-5
Formula molecolare C8 H4 N2 O S
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H4N2OS/c9-4-8-10-6-2-1-5(11)3-7(6)12-8/h1-3,11H
SMILES Oc1ccc2nc(C#N)sc2c1
IUPAC Name 6-hydroxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 176.195
Peso formulazione 176.004