Learn More
2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole, TRC
Codice prodotto. 30351154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30351154 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30351154 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC998385500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole
CAS 939-69-5
Formula molecolare C8 H4 N2 O S
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H4N2OS/c9-4-8-10-6-2-1-5(11)3-7(6)12-8/h1-3,11H
SMILES Oc1ccc2nc(C#N)sc2c1
IUPAC Name 6-hydroxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 176.195
Peso formulazione 176.004